Tlačiť
Cloxiquina 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
OR1049-100G OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA 28.28 EUR
APOSOR1049-100G APOSOR1049-500G
Cloxiquina 98%
Cloxiquina
Vzorec: C₉H₆ClNO
Teplota tavenia: 121…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006788
Číslo CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1