Tlačiť
Indole-5-carbaldehyd 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 225.83 EUR
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indole-5-carbaldehyd 98%
Indole-5-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 96…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093664
Číslo CAS: 1196-69-6