Tlačiť
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 149.81 EUR
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄S
Mw: 214.05 g/mol
Teplota tavenia: 135…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093076
Číslo CAS: 352530-24-6