Tlačiť
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 24.91 EUR
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
Mw: 236.08 g/mol
Teplota tavenia: 68…70 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788564
Číslo CAS: 100367-77-9