Tlačiť
4-Ethoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10472-25G OR10472-5G OR10472-100G
APOSOR10472-25GEA 42.92 EUR
APOSOR10472-25G APOSOR10472-5G APOSOR10472-100G
4-Ethoxyphenylboronic acid
4-Ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Teplota tavenia: 140…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674028
Číslo CAS: 22237-13-4