Tlačiť
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 168.24 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Mw: 193.99 g/mol
Teplota tavenia: 135…140 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179441
Číslo CAS: 4334-88-7