Tlačiť
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1047-1G OR1047-250MG
APOSOR1047-1GEA 116.16 EUR
APOSOR1047-1G APOSOR1047-250MG
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Vzorec: C₆H₉IN₂O
Mw: 252.05 g/mol
Teplota tavenia: 51…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788568
Číslo CAS: 146697-87-2