Tlačiť
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 120…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01009693
Číslo CAS: 100379-00-8