Tlačiť
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 24.91 EUR
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
Mw: 193.01 g/mol
Teplota tavenia: 130…136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02258943
Číslo CAS: 405520-68-5