Tlačiť
4,5-Diiodoimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Diiodo-1H-imidazole
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodoimidazole 98%
4,5-Diiodoimidazole
Vzorec: C₃H₂I₂N₂
Teplota tavenia: 180…181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00963878
Číslo CAS: 15813-09-9