Tlačiť
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 91.46 EUR
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₄
Teplota tavenia: 262 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01552045
Číslo CAS: 19485-38-2