Tlačiť
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 188.26 EUR
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂BNO₃
Mw: 205.02 g/mol
Teplota tavenia: 202…206 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788419
Číslo CAS: 515140-26-8