Tlačiť
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 298.44 EUR
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788026
Číslo CAS: 220616-39-7