Tlačiť
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10423-25G OR10423-5G
APOSOR10423-25GEA 137.99 EUR
APOSOR10423-25G APOSOR10423-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
Teplota tavenia: 44…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179458
Číslo CAS: 396131-82-1