Tlačiť
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 46.47 EUR
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Mw: 160.97 g/mol
Teplota tavenia: 196…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632200
Číslo CAS: 91983-26-5