Tlačiť
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10416-100G OR10416-25G OR10416-5G
APOSOR10416-100GEA 42.92 EUR
APOSOR10416-100G APOSOR10416-25G APOSOR10416-5G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007292
Číslo CAS: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6