Tlačiť
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10410-100MG OR10410-1G OR10410-5G
APOSOR10410-100MGEA 58.08 EUR
APOSOR10410-100MG APOSOR10410-1G APOSOR10410-5G
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Vzorec: C₆H₉ClN₂O
Mw: 160.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788569
Číslo CAS: 850429-55-9