Tlačiť
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR10406-25G OR10406-5G OR10406-100G
APOSOR10406-25GEA 38.23 EUR
APOSOR10406-25G APOSOR10406-5G APOSOR10406-100G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
Teplota tavenia: 227…231 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863710
Číslo CAS: 180516-87-4