Tlačiť
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 120.97 EUR
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BO₅
Mw: 238.05 g/mol
Teplota tavenia: 140…146 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095144
Číslo CAS: 380430-70-6