Tlačiť
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 24.91 EUR
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BO₄
Mw: 222.05 g/mol
Teplota tavenia: 96…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01630855
Číslo CAS: 220210-56-0