Tlačiť
4-Bromothioanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromothioanisole
4-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
Teplota varu: 128…130 °C/9,75mmHg
Teplota tavenia: 38…40 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000102
Číslo CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
OSN: 3335
ADR: 9,III