Tlačiť
2-Bromophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 176.25 EUR
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
2-Bromophenylboronic acid 98%
2-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
Mw: 200.83
Teplota tavenia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01114672
Číslo CAS: 244205-40-1