Tlačiť
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
OR10379-25G OR10379-5G
APOSOR10379-25GEA 328.46 EUR
APOSOR10379-25G APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₈BBrO₂
Mw: 297.00 g/mol
Teplota tavenia: 78…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632210
Číslo CAS: 377780-72-8