Tlačiť
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01318941
Číslo CAS: 91983-14-1