Tlačiť
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-methyl-1H-imidazole
OR10370-25G OR10370-5G
APOSOR10370-25GEA 274.77 EUR
APOSOR10370-25G APOSOR10370-5G
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
4-Bromo-2-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411959
Číslo CAS: 16265-11-5