Tlačiť
5-Bromo-1-methylimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10368-25G OR10368-5G OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA 73 EUR
APOSOR10368-25G APOSOR10368-5G APOSOR10368-100G
5-Bromo-1-methylimidazole
5-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Teplota varu: 120 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 40…41 °C
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632218
Číslo CAS: 1003-21-0
OSN: 3335
ADR: 9,III