Tlačiť
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 69.8 EUR
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Teplota varu: 172 °C
Hustota: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02179525
Číslo CAS: 16681-59-7