Tlačiť
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dihydro-7-nitrobenzo[b]furan-5-sulphonyl chloride
OR103649-500MG OR103649-1G
APOSOR103649-500MGEA 149.81 EUR
APOSOR103649-500MG APOSOR103649-1G
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₅S
Mw: 263.66 g/mol
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03408011
Číslo CAS: 874781-18-7
OSN: 3261
ADR: 8 III