Tlačiť
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 132.77 EUR
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Vzorec: C₄H₂BrNOS
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788567
Číslo CAS: 464192-28-7