Tlačiť
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 463.85 EUR
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
Mw: 215.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407445
Číslo CAS: 216959-98-7