Tlačiť
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 157.82 EUR
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃BO₃
Mw: 228.06 g/mol
Teplota tavenia: 198…200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075705
Číslo CAS: 146631-00-7