Tlačiť
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Mw: 168.1070 g/mol
Teplota tavenia: >210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06742784
Číslo CAS: 59648-14-5