Tlačiť
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 43.26 EUR
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃BO₄
Mw: 256.06 g/mol
Teplota tavenia: 187…192 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179442
Číslo CAS: 184000-11-1