Tlačiť
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
OR10343-1G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10343-1G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
Mw: 137.6079 g/mol
Teplota tavenia: 230…250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00100881
Číslo CAS: 33024-60-1