Tlačiť
4-Aminotetrahydropyran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
OR10342-5G OR10342-1G OR10342-25G
APOSOR10342-5GEA 28.28 EUR
APOSOR10342-5G APOSOR10342-1G APOSOR10342-25G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 45…55 °C/20mmHg
Hustota: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54,4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179436
Číslo CAS: 38041-19-9
OSN: 1993
ADR: 3,III