Tlačiť
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 33.13 EUR
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Mw: 173.41 g/mol
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03001333
Číslo CAS: 80460-73-7