Tlačiť
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
OR10333-5G OR10333-25G OR10333-100G
APOSOR10333-5GEA 24.91 EUR
APOSOR10333-5G APOSOR10333-25G APOSOR10333-100G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115.1735 g/mol
Teplota varu: 75…76 °C/18mmHg
Hustota: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179435
Číslo CAS: 130290-79-8
OSN: 2735
ADR: 8 III