Tlačiť
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
OR10331-1G OR10331-5G
APOSOR10331-1GEA 86.12 EUR
APOSOR10331-1G APOSOR10331-5G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₁BClNO₂
Mw: 269.58 g/mol
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03410294
Číslo CAS: 380430-65-9