Tlačiť
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR10330-1G OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA 49.67 EUR
APOSOR10330-1G APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁BClNO₂
Mw: 187.43 g/mol
Teplota tavenia: 240…250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01632199
Číslo CAS: 75705-21-4