Tlačiť
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-carbamoylphenyl)boronic acid, 3-Aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-Carbamoylphenylboronic acid, 3-Carbamoylbenzeneboronic acid
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 71.4 EUR
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₃
Teplota tavenia: 232…238 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03411948
Číslo CAS: 351422-73-6