Tlačiť
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 94.53 EUR
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₃
Mw: 164.955 g/mol
Teplota tavenia: 229…234 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03411940
Číslo CAS: 123088-59-5