Tlačiť
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
OR10323-100G OR10323-1KG OR10323-500G
APOSOR10323-100GEA 28.28 EUR
APOSOR10323-100G APOSOR10323-1KG APOSOR10323-500G
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 195…202 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005326
Číslo CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9