Tlačiť
4-Amino-2-chloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-aminopyridine
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 69.8 EUR
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060089
Číslo CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0