Tlačiť
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Doxazosin Related Compound C, 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
OR10316-25G OR10316-5G
APOSOR10316-25GEA 28.28 EUR
APOSOR10316-25G APOSOR10316-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Teplota tavenia: 262…268 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051734
Číslo CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7