Tlačiť
4-Acetylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 49.74 EUR
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
4-Acetylphenylboronic acid 98%
4-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Teplota tavenia: 243…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074667
Číslo CAS: 149104-90-5