Tlačiť
7-Hydroxyindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 132.77 EUR
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hydroxyindole 97%
7-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 84…88 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00152102
Číslo CAS: 2380-84-9