Tlačiť
5-Chloroindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10199-25G OR10199-5G OR10199-10G
APOSOR10199-25GEA 89.85 EUR
APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G APOSOR10199-10G
5-Chloroindole 97%
5-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005672
Číslo CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9