Tlačiť
Indol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Indole
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 49.67 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indol
Indole
Vzorec: C₈H₇N
Mw: 117.15
Teplota varu: 253…254 °C
Teplota tavenia: 52…54 °C
Hustota: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005607
Číslo CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04985