Tlačiť
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 28.28 EUR
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005609
Číslo CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4