Tlačiť
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 124.75 EUR
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C10H9NO2
Teplota tavenia: 179…184 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005623
Číslo CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5